2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53552-1G PC53552-250MG PC53552-5G
APOSPC53552-1GEA 1570 EUR
APOSPC53552-1G APOSPC53552-250MG APOSPC53552-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₃F₅O
Molecular Weight: 198,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30537676
CAS-Nummer: 2149589-77-3
UN: 1760
ADR: 8,III