2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53559-1G PC53559-250MG
APOSPC53559-1GEA 862 EUR
APOSPC53559-1G APOSPC53559-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Formel: C₈H₅BF₄O₄
Molecular Weight: 251,928 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD30729940
CAS-Nummer: 622383-86-2