3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53562-1G PC53562-250MG PC53562-5G
APOSPC53562-1GEA 1320 EUR
APOSPC53562-1G APOSPC53562-250MG APOSPC53562-5G
3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂F₅I
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30729941
CAS-Nummer: 2149601-44-3