5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)boronic acid, 2,4-Difluoro-5-bromophenylboronic acid
PC53563-1G
PC53563-5G
PC53563-25G
APOSPC53563-1GEA
31.9
EUR
APOSPC53563-1G
APOSPC53563-5G
APOSPC53563-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₆H₄BBrF₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18783127 CAS-Nummer: 2096331-76-7 |