2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53568-1G PC53568-250MG PC53568-5G
APOSPC53568-1GEA 36.4 EUR
APOSPC53568-1G APOSPC53568-250MG APOSPC53568-5G
2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid 95%
2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrF₂NO₂
Molecular Weight: 252,013 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06808541
CAS-Nummer: 874831-41-1