1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53579-1G PC53579-5G PC53579-25G
APOSPC53579-1GEA 43.5 EUR
APOSPC53579-1G APOSPC53579-5G APOSPC53579-25G
1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene 96%
1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂ClF
Molecular Weight: 288.339 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878108
CAS-Nummer: 1000577-62-7