2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53587-100MG PC53587-250MG
APOSPC53587-100MGEA 120 EUR
APOSPC53587-100MG APOSPC53587-250MG
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃NO
Molecular Weight: 197.542 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20492606
CAS-Nummer: 1206975-33-8