Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53603-1G PC53603-250MG PC53603-5G
APOSPC53603-1GEA 311 EUR
APOSPC53603-1G APOSPC53603-250MG APOSPC53603-5G
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 95%
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₆F₂N₂O₂
Molecular Weight: 176,121 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31417685
CAS-Nummer: 2101195-08-6