Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53607-1G
PC53607-250MG
APOSPC53607-1GEA
574
EUR
APOSPC53607-1G
APOSPC53607-250MG
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate
Formel:
C₁₁H₈F₆O₃ Molecular Weight: 302,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32663533 CAS-Nummer: 721961-57-5 |