Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-fluoro-1-naphthoate
PC53620-1G PC53620-250MG
APOSPC53620-1GEA 348 EUR
APOSPC53620-1G APOSPC53620-250MG
Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₉FO₂
Molecular Weight: 204.197 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12025244
CAS-Nummer: 13772-56-0