2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(2,4-Difluorophenyl)phenol, 2',4'-Difluoro-[1,1'-biphenyl]-4-ol
PC5378-1G PC5378-5G
APOSPC5378-1GEA 143 EUR
APOSPC5378-1G APOSPC5378-5G
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl
Formel: C₁₂H₈F₂O
Molecular Weight: 206,188 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03414359
CAS-Nummer: 59089-68-8