1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53845-1G
PC53845-250MG
PC53845-5G
APOSPC53845-1GEA
522
EUR
APOSPC53845-1G
APOSPC53845-250MG
APOSPC53845-5G
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene 95%
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene
Formel:
C₇H₃Br₂F₃ Molecular Weight: 303.902 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1936711-52-2 UN: 3265 ADR: 8 III |