Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropanoate
PC540091-1G
PC540091-5G
APOSPC540091-1GEA
66.7
EUR
APOSPC540091-1G
APOSPC540091-5G
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate 95%
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate
Formel:
C₅H₇BrF₂O₂ Molecular Weight: 217.009 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15144891 CAS-Nummer: 111773-24-1 |