2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Iodotetrafluoroethyl trifluoromethyl ether
PC5449-1G PC5449-25G PC5449-5G
APOSPC5449-1GEA 116 EUR
APOSPC5449-1G APOSPC5449-25G APOSPC5449-5G
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane
Formel: C₃F₇IO
Molecular Weight: 311.925 g/mol
Siedepunkt: 47.5 °C
Dichte: 2.086 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155969
CAS-Nummer: 1561-52-0