3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyramide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5462-1G
PC5462-5G
PC5462-250MG
APOSPC5462-1GEA
94.4
EUR
APOSPC5462-1G
APOSPC5462-5G
APOSPC5462-250MG
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyramide
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyramide
Formel:
C₄H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 157,091 g/mol Schmelzpunkt: 124…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784293 CAS-Nummer: 453-34-9 |