3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC5474-1G
APOSPC5474-1GEA 174 EUR
APOSPC5474-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₄O₂
Molecular Weight: 210,126 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660204
CAS-Nummer: 886498-99-3