4,6-Difluoroindan-1-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
PC5481-250MG
APOSPC5481-250MGEA
29.2
EUR
APOSPC5481-250MG
4,6-Difluoroindan-1-one 98%
4,6-Difluoroindan-1-one
Formel:
C₉H₆F₂O Molecular Weight: 168,14 g/mol Schmelzpunkt: 98…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972815 CAS-Nummer: 162548-73-4 |