3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC5494-1G PC5494-250MG PC5494-5G
APOSPC5494-1GEA 217 EUR
APOSPC5494-1G APOSPC5494-250MG APOSPC5494-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 98%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₄BF₃N₂O₂
Molecular Weight: 262.037 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11501039
CAS-Nummer: 1218790-40-9