3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2,4-Difluorophenoxy)propionic acid
PC5504-1G PC5504-5G
APOSPC5504-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5504-1G APOSPC5504-5G
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
Molecular Weight: 202,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01764783
CAS-Nummer: 777-28-6