6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC55148-1G PC55148-250MG
APOSPC55148-1GEA 696 EUR
APOSPC55148-1G APOSPC55148-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₁₀H₉BrF₃NO
Molecular Weight: 296,084 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31922517
CAS-Nummer: 2366994-68-3