6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5521-1G PC5521-500MG PC5521-250MG
APOSPC5521-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5521-1G APOSPC5521-500MG APOSPC5521-250MG
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₄FIN₂
Molecular Weight: 262,023 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07781604
CAS-Nummer: 885522-07-6