2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC55523-1G
PC55523-250MG
PC55523-5G
APOSPC55523-1GEA
0
EUR
APOSPC55523-1G
APOSPC55523-250MG
APOSPC55523-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₇H₄F₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28790978 CAS-Nummer: 1100833-35-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |