Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Bis(trifluoromethyl)-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluorobutane
PC5567-25G PC5567-5G
APOSPC5567-25GEA 470 EUR
APOSPC5567-25G APOSPC5567-5G
Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Perfluoro(2,3-dimethylbutane)
Formel: C₆F₁₄
Molecular Weight: 338,042 g/mol
Siedepunkt: 57…59 °C
Dichte: 1,7729 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784184
CAS-Nummer: 354-96-1