4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56012-1G PC56012-250MG PC56012-5G
APOSPC56012-1GEA 155 EUR
APOSPC56012-1G APOSPC56012-250MG APOSPC56012-5G
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
Molecular Weight: 215,022 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD30297356
CAS-Nummer: 2090323-74-1