5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56027-1G PC56027-250MG PC56027-5G
APOSPC56027-1GEA 299 EUR
APOSPC56027-1G APOSPC56027-250MG APOSPC56027-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid 94%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Molecular Weight: 253.453 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24107203
CAS-Nummer: 1204219-98-6