1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56038-10G PC56038-1G PC56038-5G
APOSPC56038-10GEA 1180 EUR
APOSPC56038-10G APOSPC56038-1G APOSPC56038-5G
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₈F₄O₂
Molecular Weight: 248.174 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19693145
CAS-Nummer: 1274902-10-1