5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Difluoromethyl)picolinic acid
PC56039-1G
PC56039-250MG
APOSPC56039-1GEA
799
EUR
APOSPC56039-1G
APOSPC56039-250MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Molecular Weight: 173.117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18256209 CAS-Nummer: 859538-41-3 |