2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56046-1G
PC56046-250MG
APOSPC56046-1GEA
0
EUR
APOSPC56046-1G
APOSPC56046-250MG
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formel:
C₇H₄F₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15527440 CAS-Nummer: 1197236-32-0 |