3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
PC56048-1G
APOSPC56048-1GEA 955 EUR
APOSPC56048-1G
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl bromide
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₆BrF₃O₂S
Molecular Weight: 303,096 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14706281
CAS-Nummer: 866208-07-3
UN: 3261
ADR: 8,III