3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC56049-1G PC56049-5G
APOSPC56049-1GEA 270 EUR
APOSPC56049-1G APOSPC56049-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel: C₆H₂Cl₂F₃NO
Molecular Weight: 231,987 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11227182
CAS-Nummer: 109919-33-7