4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56063-1G
PC56063-250MG
PC56063-5G
APOSPC56063-1GEA
272
EUR
APOSPC56063-1G
APOSPC56063-250MG
APOSPC56063-5G
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Formel:
C₇H₅BrF₃NO Molecular Weight: 256,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13190652 CAS-Nummer: 161952-62-1 |