2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-1-[3-(trifluoromethylsulphonyl)phenyl]ethanone
PC56079-1G
PC56079-250MG
APOSPC56079-1GEA
1260
EUR
APOSPC56079-1G
APOSPC56079-250MG
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Formel:
C₉H₄F₆O₃S Molecular Weight: 306.182 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30830085 CAS-Nummer: 1335013-85-8 |