2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56087-1G PC56087-250MG PC56087-5G
APOSPC56087-1GEA 1320 EUR
APOSPC56087-1G APOSPC56087-250MG APOSPC56087-5G
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₃F₂NSi
Molecular Weight: 225,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30830087
CAS-Nummer: 2149597-51-1