2-(Difluoro)oxirane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,3-Difluoro-1,2-epoxypropane
PC56095-1G
PC56095-250MG
APOSPC56095-1GEA
1450
EUR
APOSPC56095-1G
APOSPC56095-250MG
2-(Difluoro)oxirane 95%
2-(Difluoro)oxirane
Formel:
C₃H₄F₂O Molecular Weight: 94,06 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22414151 CAS-Nummer: 503-10-6 UN: 1992 ADR: 3+6.1,II |