3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56096-1G
PC56096-250MG
APOSPC56096-1GEA
545
EUR
APOSPC56096-1G
APOSPC56096-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₄S Molecular Weight: 268.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25460318 CAS-Nummer: 1301739-14-9 |