2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56105-1G
PC56105-250MG
APOSPC56105-1GEA
609
EUR
APOSPC56105-1G
APOSPC56105-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde 95+%
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃O Molecular Weight: 174.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28519661 CAS-Nummer: 1785431-84-6 |