trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56110-1G PC56110-250MG PC56110-5G
APOSPC56110-1GEA 405 EUR
APOSPC56110-1G APOSPC56110-250MG APOSPC56110-5G
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₃H₂F₂O₃
Molecular Weight: 124,043 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31536706
CAS-Nummer: 311810-76-1