3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-Trifluoromethanesulphonylphenyl)ethanone
PC56111-1G
PC56111-250MG
APOSPC56111-1GEA
487
EUR
APOSPC56111-1G
APOSPC56111-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Formel:
C₉H₇F₃O₃S Molecular Weight: 252.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25460316 CAS-Nummer: 1100768-01-1 |