Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56115-1G PC56115-250MG
APOSPC56115-1GEA 973 EUR
APOSPC56115-1G APOSPC56115-250MG
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₇BrF₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27927650
CAS-Nummer: 705279-03-4