Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56116-1G PC56116-250MG PC56116-5G
APOSPC56116-1GEA 36.4 EUR
APOSPC56116-1G APOSPC56116-250MG APOSPC56116-5G
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₇BrF₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28401975
CAS-Nummer: 1331943-86-2