2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-nitrobenzene
PC56123-1G PC56123-250MG
APOSPC56123-1GEA 50.9 EUR
APOSPC56123-1G APOSPC56123-250MG
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28738282
CAS-Nummer: 1804402-94-5