4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56125-1G PC56125-250MG PC56125-5G
APOSPC56125-1GEA 109 EUR
APOSPC56125-1G APOSPC56125-250MG APOSPC56125-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₄
Molecular Weight: 204,128 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24497448
CAS-Nummer: 913985-07-6