2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56135-1G PC56135-5G
APOSPC56135-1GEA 161 EUR
APOSPC56135-1G APOSPC56135-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
Molecular Weight: 224.109 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22551466
CAS-Nummer: 1211530-22-1