5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56140-1G PC56140-250MG
APOSPC56140-1GEA 290 EUR
APOSPC56140-1G APOSPC56140-250MG
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₂F₄N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28770505
CAS-Nummer: 1807303-10-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III