2-Fluoro-4-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56141-1G PC56141-5G PC56141-10G
APOSPC56141-1GEA 176 EUR
APOSPC56141-1G APOSPC56141-5G APOSPC56141-10G
2-Fluoro-4-iodophenol
2-Fluoro-4-iodophenol
Formel: C₆H₄FIO
Molecular Weight: 237,998 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11109769
CAS-Nummer: 2713-28-2