3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC56144-100MG PC56144-250MG
APOSPC56144-100MGEA 145 EUR
APOSPC56144-100MG APOSPC56144-250MG
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formel: C₇H₄BrF₅O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31561290
UN: 2811
ADR: 6.1,III