6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-5-fluoropyridine-3-carbonitrile
PC56146-1G
PC56146-250MG
APOSPC56146-1GEA
641
EUR
APOSPC56146-1G
APOSPC56146-250MG
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile
Formel:
C₆H₂BrFN₂ Molecular Weight: 200,996 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28735373 CAS-Nummer: 1806062-09-8 |