2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-1-fluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC56173-1G PC56173-250MG
APOSPC56173-1GEA 1210 EUR
APOSPC56173-1G APOSPC56173-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₄I
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31568566
CAS-Nummer: 2227272-51-5