7-Fluorobenzo[b]furan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Fluoro-1-benzofuran, 7-Fluorobenzofuran
PC56174-1G
PC56174-250MG
PC56174-100MG
APOSPC56174-1GEA
105
EUR
APOSPC56174-1G
APOSPC56174-250MG
APOSPC56174-100MG
7-Fluorobenzo[b]furan
7-Fluorobenzo[b]furan
Formel:
C₈H₅FO Molecular Weight: 136,123 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15143817 CAS-Nummer: 24410-61-5 |