(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine, (1R)-1-(2,4-difluorophenyl)ethanamine
PC56178-1G
APOSPC56178-1GEA 144 EUR
APOSPC56178-1G
(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
Formel: C₈H₉F₂N
Molecular Weight: 157,161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06761833
CAS-Nummer: 791098-84-5